Merck
655597
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OOCC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitrile
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)