Merck
527815
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylacetonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
100-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4H,5H2
Klucz InChI
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tuning the nitrogen content and surface properties of nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized using a nitrogen-containing ferrocenyl derivative and ethylbenzoate.
Ombaka LM, et al.
J. Mater. Sci., 50(3), 1187-1200 (2015)
Influence of the solvent on the mode of coordination of 4-cyanophenylacetonitrile to silver (I) ion.
Boring WC and Iwamoto RT.
Inorgorganica Chimica Acta, 7, 264-266 (1973)