Merck
145300
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
99%
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-acetonitrile, Homopiperonylnitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
7739
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
43-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-8-9(5-7)12-6-11-8/h1-2,5H,3,6H2
Klucz InChI
ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-(metylenodioksy)fenyloacetonitryl ulega hydrolizie katalizowanej przez enzym nitrylazę ZmNIT2 z kukurydzy.
Zastosowanie
3,4-(metylenodioksy)fenyloacetonitryl został użyty w syntezie derrubonu. Został on użyty jako wzorzec do analizy przejętych próbek metamfetaminy wykazujących unikalne profile stabilnych składów izotopowych za pomocą spektrometrii masowej stosunku izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Seized methamphetamine samples with unique profiles of stable nitrogen isotopic composition documented by stable isotope ratio mass spectrometry.
Iwata YT, et al.
Forensic Toxicology, 28(2), 119-123 (2010)
Jedidiah M Hastings et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 369-373 (2007-12-25)
Recently, we reported that the natural product derrubone exhibits Hsp90 inhibitory activity. Due to its unique architectural scaffold and proposed rapid assembly, the synthesis of this natural product was pursued with the aim of identifying structure--activity relationships. Synthesis of the
Enzymatic nitrile hydrolysis catalyzed by nitrilase ZmNIT2 from maize. An unprecedented ?-hydroxy functionality enhanced amide formation.
Mukherjee C, et al.
Tetrahedron, 62(26), 6150-6154 (2006)