Merck
A42050
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzyl cyanide
99%
Synonim(y):
4-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
lumps
bp
312 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
Klucz InChI
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1