Kluczowe dokumenty
164771
3-Aminobenzonitrile
99%
Synonim(y):
3-Cyanoaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
48-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2
Klucz InChI
NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?