Kluczowe dokumenty
N12007
4-Nitrobenzonitrile
97%
Synonim(y):
1-Cyjano-4-nitrobenzen, 4-Cyjano-1-nitrobenzen, 4-cyjanonitrobenzen, p-Cyjanonitrobenzen, p-Nitrobenzonitryl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
144-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H
Klucz InChI
NKJIFDNZPGLLSH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?