Kluczowe dokumenty
A88204
m-Anisidine
97%
Synonim(y):
3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.581 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- The synthesis of N-substituted-3-chloro-2-azetidinones, which are potential anthelmintic agents.
- Rhodium-catalyzed synthesis of indoles and copper-catalyzed synthesis of benzimidazoles.
- In the preparation of azocalix[4]arene dyes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?