Merck
694126
Sigma-Aldrich
Methoxyallene
technical grade
Synonim(y):
1-Methoxy-1,2-propadiene, Methyl propadienyl ether, NSC 363923
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
Klucz InChI
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
  • Intermolecular hydroamination
  • One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
  • Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
  • Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
  • Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-20.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)