Merck
736899
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
Synonim(y):
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)