Merck
675601
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene
≥97%
Synonim(y):
R,R-Me-Ferrocelane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.28
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
mp
99.9-101.5 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C[Fe]C.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1[C@H]2CCCC2.C[C@@H]3CC[C@@H](C)P3[C@@H]4CCCC4
InChI
1S/2C11H21P.2CH3.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;;;/h2*9-11H,3-8H2,1-2H3;2*1H3;/t2*9-,10-;;;/m11.../s1
Klucz InChI
TZPGMNOFYCAGIA-UIBZXYQVSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technoligies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.