668435
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ethane
kanata purity
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
solid
mp
67-72 °C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1P(CCP2[C@H](C(C)C)CC[C@H]2C(C)C)[C@H](C(C)C)CC1
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
Klucz InChI
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.