Merck
665908
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-methylaniline
97%
Synonim(y):
4-N-Methylaminoacetophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
103-107 °C
grupa funkcyjna
amine
ketone
ciąg SMILES
CNc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-7(11)8-3-5-9(10-2)6-4-8/h3-6,10H,1-2H3
Klucz InChI
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)