Merck
591270
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
DL-Mevalonic-1-13C lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
Klucz InChI
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)