Merck
605980
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
DL-Mevalonic-5-13C lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H10O3
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC1(O)C[13CH2]CC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i3+1
Klucz InChI
JYVXNLLUYHCIIH-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)