Merck
492450
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
Klucz InChI
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)