Merck
SAB4200237
Sigma-Aldrich
Anti-Glutathione-S-transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone 2H3-D10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Znacznik anty-GST dla myszy
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3-D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using detection limit for GST-fustion protein is ∼ 10ng/lane
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko glutationo-S-transferazie (GST), mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy 2H3-D10 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych białkiem fuzyjnym GST. GST jest enzymem metabolicznym II fazy, wyrażanym wszechobecnie zarówno u eukariontów, jak i prokariontów. GST są podzielone na trzy typy w oparciu o ich lokalizację komórkową, a mianowicie cytozolowe GST, mitochondrialne GST i mikrosomalne GST.
Specyficzność
Monoklonalna anty-transferaza glutationu-S (GST) rozpoznaje GST z Schistosoma japonicum w białkach fuzyjnych GST.
Immunogen
hybrydoma 2H3-D10 wytwarzana przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych białkiem fuzyjnym GST
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Glutathione-S-transferase (GST), Mouse monoclonal zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Glutation-S-Transferaza (GST) jest enzymem, który katalizuje reakcję glutationu z szerokim zakresem substratów elektrofilowych, a zatem odgrywa rolę w detoksykacji potencjalnych czynników alkilujących.(5) GST chroni komórkę przed stresem oksydacyjnym i kilkoma toksycznymi cząsteczkami. Ułatwia syntezę i modyfikację leukotrienów i prostaglandyn. GST z Schistosoma japonicum został sklonowany w kilku wektorach ekspresyjnych jako cząsteczka 27,5 kDa i użyty jako znacznik do ekspresji interesujących białek. Białka te są zatem wyrażane jako białka fuzyjne GST. Przeciwciała przeciwko GST są przydatne w identyfikacji udanej ekspresji tych białek fuzyjnych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze 20 °C w porcjach roboczych. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glutathione transferases: substrates, inihibitors and pro-drugs in cancer and neurodegenerative diseases
Allocati N, et al.
Oncogenesis, 7(1), 1-15 (2018)
HnRNPK/miR-223/FBXW7 feedback cascade promotes pancreatic cancer cell growth and invasion
De He CH, et al.
Testing, 8(12), 20165-20165 (2017)
Gabriele Zaffagnini et al.
The EMBO journal, 37(5) (2018-01-19)
The removal of misfolded, ubiquitinated proteins is an essential part of the protein quality control. The ubiquitin-proteasome system (UPS) and autophagy are two interconnected pathways that mediate the degradation of such proteins. During autophagy, ubiquitinated proteins are clustered in a
Audrey W Hong et al.
Bio-protocol, 7(14) (2017-11-07)
This protocol describes a method to directly measure LATS activity by an in vitro kinase assay using YAP as a substrate.
Phospholipase Dε interacts with autophagy-related protein 8 and promotes autophagy in Arabidopsis response to nitrogen deficiency.
Shuaibing Yao et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 109(6), 1519-1534 (2021-12-25)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200237-200UL4061838035547