Merck
486604
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
DL-Mevalonic-2-13C lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC1(O)CCOC(=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1
Klucz InChI
JYVXNLLUYHCIIH-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Russell P Swift et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008316-e1008316 (2020-02-15)
Malaria parasites rely on a plastid organelle for survival during the blood stages of infection. However, the entire organelle is dispensable as long as the isoprenoid precursor, isopentenyl pyrophosphate (IPP), is supplemented in the culture medium. We engineered parasites to