Merck
645826
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Synonim(y):
4-Methoxy-N-(4-methoxybenzylidene)aniline, N-(4-Methoxybenzylidene)-4-anisidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
146-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imine
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
Klucz InChI
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)