Merck
680362
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
63-67 °C
grupa funkcyjna
imine
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
Klucz InChI
MSWPGMRTURVKRJ-RVDMUPIBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)