Merck
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
Synonim(y):
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formularz
powder
mp
39-43 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
Klucz InChI
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)