Próba
98%
mp
136-139 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)
Klucz InChI
ZQUVDXMUKIVNOW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3