Merck
05320590
p-Anisaldehyde
primary reference standard
Synonim(y):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
471382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
4.7 (vs air)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.573 (lit.)
tw
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)