Merck
567752
Sigma-Aldrich
Furfuryl isocyanate
97%
Synonim(y):
(2-Furyl)methyl isocyanate, 2-(Isocyanatomethyl)furan, 2-Furanylmethyl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
gęstość
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antoniya Toncheva et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(35), 29933-29942 (2018-08-11)
In recent years, shape-memory polymers (SMPs) have gained a key position in the realm of actuating applications from daily life products to biomedical and aeronautic devices. Most of these SMPs rely mainly on shape changes upon direct heat exposure or
Shin-Woong Kim et al.
International journal of biological macromolecules, 133, 875-880 (2019-04-29)
Systems for delivering damaged tissue by immobilization of a bioactive substance or a protein drug for rapid recovery of a patient are being studied. To immobilize drugs using natural polymer, photo-immobilization method has been designed. Immobilization through photo-reaction is a