Merck
547352
Sigma-Aldrich
mono-tert-Butyl succinate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3OCO(CH2)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
51-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
mono-tert-Butyl succinate can be prepared by refluxing a mixture of succinic anhydride and N-hydroxyl succinimide in the presence of dimethylaminopyridine and triethylamine in tert-butanol and toluene.
Zastosowanie
mono-tert-Butyl succinate may be used in the preparation of:
  • N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid (SDAP)
  • H3K9TSu (histone H3 lysine 9 thiosuccinyl) peptide
  • tert-butyl 4-oxo-4-(4-tritylpiperazin-1-yl)butanoate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ying Li et al.
American journal of nuclear medicine and molecular imaging, 3(1), 44-56 (2013-01-24)
Arylboronates capture aqueous (18)F-fluoride in one step to afford a highly polar (18)F-labeled aryltrifluoroborate anion ((18)F-ArBF(3) (-)) that clears rapidly in vivo. To date however, there is little data to show that a ligand labeled with a prosthetic (18)F-ArBF(3) (-)
Bin He et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(4), 1922-1925 (2012-01-24)
Sirtuins, a class of enzymes known as nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylases, have been shown to regulate a variety of biological processes, including aging, transcription, and metabolism. Sirtuins are considered promising targets for treating several human diseases. There are seven sirtuins
Zinc-selective inhibition of the promiscuous bacterial amide-hydrolase DapE: implications of metal heterogeneity for evolution and antibiotic drug design.
Uda NR, et al.
Metallomics : Integrated Biometal Science, 6(1), 88-95 (2014)