Merck
556025
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl succinate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CCH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-Butyl methyl succinate is an ester. Mixture of its threo- and erythro- isomeric forms were obtained by the addition reaction between tert-butyl alcohol and 4-oxo-but-3-enoate in the presence of lithium tert-butoxide (catalyst).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danheiser RL.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 689-689 (2014)