Merck
546291
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
mp
148-152 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H9BrO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Klucz InChI
ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An alternative route to syntheses of aryl keto acids in a chloroaluminate ionic liquid.
Mohile SS, et al.
J. Chem. Res. (M), 10, 650-651 (2003)