Merck
15304
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)-1-hexanol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNH(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
Beilstein:
3604498
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Boc
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H23NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14)
Klucz InChI
BDLPJHZUTLGFON-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-(Boc-amino)-1-hexanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Hsp90 fluorescent probes applicable in the development of an FP assay for the Hsp90 chaperone.
  • 1-Guanidino-7-aminoheptane (GC7) analogs as potent deoxyhypusine synthase inhibitors.
Inne uwagi
Linker; preparation of the iodide
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.K. Dutton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2581-2581 (1995)
Małgorzata Maksymowicz et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 176-176 (2020-11-06)
Lymphotoxin β receptor (LTβR) is a member of tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily which regulates the immune response. At the cellular level, upon ligand binding, the receptor activates the pro-inflammatory NF-κB and AP-1 pathways. Yet, the intracellular distribution of