Merck
749648
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol
97%
Synonim(y):
2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate, [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Klucz InChI
KSFVNEXYCULLEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-[2-(Boc-amino)etoksy]etanol jest N-końcowym chronionym 2-(2-aminoetoksy)etanolem. Jest on powszechnie stosowany jako molekularny element dystansowy/linker. Niektóre z takich zastosowań to
  • Synteza biotynylowanych HaloLigandów w celu przygotowania adduktów kropek kwantowych do specyficznego znakowania żywych komórek za pośrednictwem białka HaloTag.
  • Jest to jeden z kluczowych prekursorów do całkowitej syntezy tyroscheriny i fotoaktywowalnego odczynnika powinowactwa opartego na tyroscherinie, stosowanego do identyfikacji białek wiążących tyroscherinę.
  • Może być stosowany do łączenia enzymu HaloTag z fluorescencyjnym wskaźnikiem cynku ZIMIR w celu monitorowania dynamiki regulowanego wydzielania cynku w czasie rzeczywistym.
  • Może być również stosowany do syntezy amfifili do dostarczania DNA i siRNA.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effect of charge-reversal amphiphile spacer composition on DNA and siRNA delivery.
Zhang X X, et al.
Bioconjugate Chemistry, 21(5), 988-993 (2010)
HaloTag protein-mediated specific labeling of living cells with quantum dots.
So M K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 374(3), 419-423 (2008)
Genetic targeting of a small fluorescent zinc indicator to cell surface for monitoring zinc secretion.
Li D, et al.
ACS Chemical Biology, 10(4), 1054-1063 (2015)
Total synthesis and biological evaluation of tyroscherin.
Tae H S, et al.
Organic Letters, 12(19), 4308-4311 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
749648-25G4061832280899
749648-5G4061832280905