Merck
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Synonim(y):
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Beilstein:
1860807
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453
gęstość
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
Klucz InChI
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
416444-10ML4061838054081
416444-50ML4061838127396