Merck
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Boc-β-alanine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Beilstein:
1909986
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Próba
≥99.0% (TLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-79 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
Klucz InChI
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)