Merck
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Beilstein:
1869578
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Boc-GABA-OH, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
Klucz InChI
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)