Kluczowe dokumenty
850993
2-Aminoisobutyric acid
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
α-Aminoisobutyric acid, 2-Methylalanine, Aib
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2-Aminoisobutyric acid, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?