Key Documents
116122
D-2-Aminobutyric acid
98%
Synonim(y):
(R)-(−)-2-Aminobutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −21 to −19°, c = 4 in H2O
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
Klucz InChI
QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?