Kluczowe dokumenty
520675
Palladium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
About This Item
Polecane produkty
Formularz
spheres
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.47-0.53 wt. % Pd
zakres etykietowania
0.5 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)