Merck
205702
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 1 wt. % loading, (Powder or beads)
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
(Powder or beads)
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
1 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pallad na tlenku glinu (Pd/Al2O3) (1% wag. obciążenia, proszek) jest szeroko stosowanym katalizatorem, który można przygotować przez impregnację na mokro granulek tlenku glinu chlorkiem palladu. Można go również przygotować za pomocą pirolizy natryskowej płomieniowej (FSP), wykorzystując prekursorowy roztwór sek-butlenku glinu i acetyloacetonianu palladu.
Zastosowanie
Pd/Al2O3 może być stosowany jako katalizator w enancjoselektywnej reakcji uwodornienia. Może być również potencjalnie wykorzystany w tworzeniu katalizatora samochodowego w celu poprawy jakości powietrza w środowisku miejskim.
Inne uwagi
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flame spray synthesis of Pd/Al2O3 catalysts and their behavior in enantioselective hydrogenation
Strobel R, et al.
J. Catal., 222(2), 307-314 (2004)
Catalytic activity of Pd/Al2O3 toward the combustion of methane
Gao D, et al.
Catalysis Communications, 9(15), 2583-2587 (2008)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)