Merck
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Beilstein:
131918
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
mp
129-132 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)