About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
Beilstein:
4782551
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
mp
88-90 °C
ciąg SMILES
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Zastosowanie
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone may be used as a starting material in the synthesis of enantiopure carbocyclic nucleosides. It may also be used as a chiral auxiliary in the enantioselective synthesis of (2R,2′S)-erythro-methylphenidate.
Used in the synthesis of HIV protease inhibitors.
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synlett, 4, 679-683 (2004)
Enantioselective synthesis of (2S, 2' R)-erythro-methylphenidate.
Prashad M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(18), 3479-3482 (1999)
An efficient asymmetric approach to carbocyclic nucleosides: asymmetric synthesis of 1592U89, a potent inhibitor of HIV reverse transcriptase.
Crimmins MT and King BW.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 4192-4193 (1996)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
300977-5G | 4061826665152 |
300977-5KG | |
300977-1G | 4061826665145 |
300977-25G | 4061833546369 |
300977-500G | |
300977-50G |