Kluczowe dokumenty
294640
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
Synonim(y):
(4S)-(-)-4-(fenylometylo)-1,3-oksazolidyn-2-on, (4S)-4-(fenylometylo)-2-oksazolidynon, (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-benzylo-2-oksazolidynon, (S)-4-benzyloksazyolidyn-2-on
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −63°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
86-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
O=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
294640-1G | |
294640-5G | 4061826601341 |
294640-1KG | |
294640-25G | 4061833546048 |
294640-500G |