Merck
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Beilstein:
3588198
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
mp
70-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions. Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)