Merck
338125
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl butyrate
96%
Synonim(y):
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol butyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
5246881
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −31°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
Zastosowanie
Maślan(R)-(-)-glicydylu ulega hydrolizie w obecności enzymu lipazy, tworząc(S)-(-)-glicydol. Może być również stosowany do syntezy 1-butyroilo-2-oleilo-3-bromo-sn-glicerolu i(R)-3-(dibenzo[b,e][1,4]dioksyno-7-ylo)-5-(hydroksymetylo)oksazolidyn-2-onu.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral synthesis of a triglyceride: example of 1-butyroyl 2-oleoyl 3-palmitoyl sn glycerol.
Villeneuve P, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 72(2), 135-141 (1994)
Synthesis of novel oxazolidinone antimicrobial agents.
Ebner DC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(5), 2651-2656 (2008)
Synthesis of enantiomerically pure glycidol via a fully enantioselective lipase-catalyzed resolution.
Palomo JM, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(4), 869-874 (2005)
Arnaldo Glogauer et al.
Microbial cell factories, 10, 54-54 (2011-07-19)
Metagenomics, the application of molecular genomics to consortia of non-cultivated microbes, has the potential to have a substantial impact on the search for novel industrial enzymes such as esterases (carboxyl ester hydrolases, EC 3.1.1.1) and lipases (triacylglycerol lipases, EC 3.1.1.3).