534641
Amano Lipase PS, from Burkholderia cepacia
≥23,000 U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Synonim(y):
APS-BCL, Pseudomonas cepacia (APS-PCL)
About This Item
Polecane produkty
aktywność właściwa
≥23,000 U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Zastosowanie
- Lipase catalyzed transesterification of prochiral pyrimidine acyclonucleoside.
- Lipase catalyzed hydrolysis of diacetylated pyrimidine acyclonucleosides.
- Enantiomer selective acylation of racemic alcohols in continuous-flow bioreactors.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).