Merck
335312
Sigma-Aldrich
2-Pentyn-1-ol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C≡CCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
1734007
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Pentyn-1-ol was employed as starting reagent for the synthesis of (-)-muricatacin. It was also used in the preparation of (2Z)-3-tributylstannyl-2-penten-1-ol.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Wada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(9), 1391-1394 (2000-09-19)
Palladium catalyzed cross coupling reactions of a vinyl triflate intermediate and various alkenyl stannanes afforded trisubstituted Z-olefins stereoselectively in high yields. These olefins were then converted to the corresponding 9Z-retinoic acids via Horner-Emmons reaction and subsequent basic hydrolysis in excellent
H Makabe et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 57(6), 1028-1029 (1993-06-01)
The synthesis of (-)-muricatacin starting from 1-bromododecane and 2-pentyn-1-ol is described. 2-Pentadecyn-1-ol (4), which was prepared from 1-bromododecane (2) and 2-pentyn-1-ol (3), was converted to epoxy alcohol 6 through a two-step reaction sequence, 6 being successively submitted to tosylation, iodination