Merck
287989
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
97%
Synonim(y):
1,6-Hexanediylbis[diphenylphosphine, Hexamethylenebis[diphenylphosphine]
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
124-126 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C30H32P2/c1(15-25-31(27-17-7-3-8-18-27)28-19-9-4-10-20-28)2-16-26-32(29-21-11-5-12-22-29)30-23-13-6-14-24-30/h3-14,17-24H,1-2,15-16,25-26H2
Klucz InChI
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1