Merck
260851
Sigma-Aldrich
2-Bromothioanisole
97%
Synonim(y):
2-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.633 (lit.)
bp
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
gęstość
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromothioanisole has been used in the preparation of:
  • thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
  • 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Youngmin Kim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(27), 4957-4960 (2009-06-06)
Going fishing! The sulfonium borane [1](+) complexes cyanide in pure water at the maximum allowable concentration of 50 ppb recommended by the European Union. The high cyanide ion affinity displayed by this compound arises from favorable Coulombic effects augmented by
The thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5) 2) 2: synthesis and reactivity with donors and alkynes.
Tanur CA and Stephan DW.
Organometallics, 30(13), 3652-3657 (2011)
Isolation of S-(bromophenyl)cysteine isomers from liver proteins of bromobenzene-treated rats.
P E Weller et al.
Chemical research in toxicology, 4(1), 17-20 (1991-01-01)