Kluczowe dokumenty
196525
4-Bromothioanisole
97%
Synonim(y):
4-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
bp
128-130 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Bromotioanizol ulega reakcji olefinowania Hecka ze styrenami, dając stilbeny.
Zastosowanie
4-bromotioanizol został użyty do syntezy:
- 4′-nitro-4-merkaptobifenyl
- 4′-jodo-4-merkaptobifenylu
- 3′-nitro-4-merkaptobifenyl
- 3′-jodo-4-merkaptobifenyl
- Sulfotlenek metylu(S)-(-)-p-bromofenylu
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Enantioselective Oxidation of an Alkyl Aryl Sulfide: Synthesis of (S)-(-)-Methyl P-Bromophenyl Sulfoxide.
Drago C, et al.
Organic Syntheses, 86, 121-129 (2009)
Novel 1, 2-diarylcyclobutenes: Selective and orally active COX-2 inhibitors.
Friesen RW, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6(22), 2677-2682 (1996)
Isolation of S-(bromophenyl)cysteine isomers from liver proteins of bromobenzene-treated rats.
P E Weller et al.
Chemical research in toxicology, 4(1), 17-20 (1991-01-01)
Rupa Hiremath et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23)(23), 2676-2677 (2004-11-30)
Orthorhombic and triclinic crystals of 2-iodo-4-nitroaniline (INA) grow concomitantly from supersaturated ethanol solutions, but the less stable orthorhombic phase can be selectively grown on 3'-X-4-mercaptobiphenyl (X = NO(2), I) self-assembled monolayer templates.
Vasiliy Yu Evtushok et al.
Frontiers in chemistry, 7, 858-858 (2020-01-11)
In this work, we elaborated heterogeneous catalysts on the basis of the Venturello complex [PO4{WO(O2)2}4]3- (PW4) and nitrogen-free or nitrogen-doped carbon nanotubes (CNTs or N-CNTs) for epoxidation of alkenes and sulfoxidation of thioethers with aqueous hydrogen peroxide. Catalysts PW4/CNTs and
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
196525-25G | 4061838762092 |
196525-100G | 4061832418810 |