Merck
521248
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 2-Methylsulfanylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
77-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Klucz InChI
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS