Kluczowe dokumenty
521388
2,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.82
Beilstein:
4983878
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95%
mp
246-249 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
Klucz InChI
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
- Suzuki coupling reactions with alkynyl bromides or aniline / thiophenol
- Selective hydroxylation to phenols
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
- N-hydroxyindole-2-carboxylates for use as lactate dehydrogenase inhibitors
- Non-ATP competitive MK2 inhibitors
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?