Merck
471917
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
280-285 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
Klucz InChI
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Lithiation/borylation-protodeboronation of homoallyl carbamates
  • Suzuki coupling reactions
Precursor / reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors
  • Pyrrole derivatives as PDE4B inhibitors
  • Nitrovinyl biphenyls as anticancer agents
  • Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
  • Pyrazolopyrimidines as Cryptosporidium and Toxoplasma CDPK1 inhibitors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)