Merck
256943
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3Al2Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.51
Beilstein:
4027369
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
204 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/3C2H5.2Al.3ClH/c3*1-2;;;;;/h3*1H2,2H3;;;3*1H/q;;;+1;+2;;;/p-3
Klucz InChI
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinxin Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(45), 18313-18323 (2016-11-03)
Five examples of selectively fluorinated unsymmetrical diiminoacenaphthylenes, 1-[2,6-{(4-FC
Qaiser Mahmood et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(21), 6934-6947 (2017-05-16)
A new family of nickel halides (bromides Ni1-Ni5 and chlorides Ni6-Ni10) ligated by 1-(2,6-dibenzhydryl-4-nitrophenylimino)-2-(arylimino)acenaphthylene (Aryl = 2,6-Me
Global Trade Item Number
SKUGTIN
256943-100G4061838126054
256943-1KG