Merck
251313
Sigma-Aldrich
Pimeloyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)5COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
113 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c8-6(10)4-2-1-3-5-7(9)11/h1-5H2
Klucz InChI
LVIMBOHJGMDKEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek pimeloilu jest stosowany do otrzymywania:
  • bis-acylomoczniki, w reakcji sprzęgania z ureami
  • triacetylo-15-pimelano-niwalenolu, wymaganego do produkcji przeciwciała przeciwko tetraoctanowi niwalenolu
  • makrocykliczne tetralaktony, poprzez kondensację ze stanoksanem
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tin derivatives for synthesis: the preparation of macrocyclic lactones.
Shanzer A and Mayer-Shochet N.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 4, 176-177 (1980)
Jong-Uk Kim et al.
Journal of colloid and interface science, 359(2), 428-435 (2011-05-04)
We present the synthesis and morphology study of thirteen bis-acylurea molecules with various functional end groups. The bis-acylureas have two acylurea groups, -NH-CO-NH-CO-, divided by a pentamethylene spacer, -(CH(2))(5)-, and two symmetric functional end groups, such as, aliphatic, benzyl, mono-
C R Wang et al.
Applied and environmental microbiology, 57(4), 1026-1030 (1991-04-01)
Antibody against nivalenol tetraacetate (tetra-Ac-NIV) was prepared by immunization of rabbits with triacetyl-15-pimelate-NIV conjugated to bovine serum albumin. By using tritiated tetra-Ac-NIV as the test ligand, antibody titers were demonstrated as early as 4 weeks after immunization. Useful antibody for